Få mere at vide
- Home
- Products
- Personligt beskyttelsesudstyr
- Handsker
- Dry Box Handsker
- AL Glove Systems GSC Sterile isolatorbokshandsker
AL Glove Systems GSC Sterile isolatorbokshandsker
Artikelnummer. 31940398
Skift visning
Størrelse:
8
9.5
11
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Størrelse | Diameter (metrisk) manchet | Tykkelse (metrisk) | Længde (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 31940398 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940366 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940355 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940369 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940347 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940407 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940405 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940360 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940388 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940386 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940401 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940372 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940345 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940377 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940336 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940367 | 9.5 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940357 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940352 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940378 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940395 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940343 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940374 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940382 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940413 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940389 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940356 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940393 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940329 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940337 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940408 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940332 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940346 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940402 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940417 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940335 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940375 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940365 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940334 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
31940398
Leverandør
AL Glove Systems
Leverandørnr.
1330049111S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- GSC Handskebokshandsker er lavet af klorsulfoneret polyethylen og CSM er velegnede til at arbejde med oxiderende produkter, koncentreret salpetersyre eller saltsyre, ammoniak.
- Giver beskyttelse ved håndtering af syrer, alkalier og alkoholer.
- Temperaturbestandig op til 120 grader
- UV-stabil og god modstand, f.eks. i inerte gas-svejsebokse eller UV-intensive belysningssituationer VHP-resistente
- Egnet til isolatorer desinficeret med fordampet brintoverilte PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Et methanolbeskyttelsesniveau 4
- K natriumhydroxid 40% beskyttelsesniveau 6
- L-svovlsyre 96% beskyttelsesniveau 6
- P Hydrogenperoxid 30% beskyttelsesniveau 6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE kategori III direktiv 2016 eller 425 EF-type |
| Kloreret | Nej |
| Renrumsklasse | Klasse 10.000 (ISO 7) |
| Farve | Naturlig hvid |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | CSM |
| Produkttype | Tørboks, isolatorhandsker |
| Størrelse | 11 |
| Temperatur (engelsk) Max. | 248 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 120 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 16 mil. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Aseptiske og sterile processer, såsom farmaceutisk fremstilling, sammensætning og fyldning |
| Til brug med (udstyr) | Tørboks, isolator, RABS |
| Greb design | Glat |
| Revisionsstandarder for fremstilling/QMS | ISO 9001:2015 |
| Emballagetype | Karton |
| Mængde | 10 Pk. |
| Temperatur (engelsk) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 920 mm |
| Diameter (engelsk) manchet | 12 tommer |
| Diameter (metrisk) manchet | 300 mm |
| Vis mere Vis mindre |