Få mere at vide
- Home
- Products
- Personligt beskyttelsesudstyr
- Handsker
- Dry Box Handsker
- AL Glove Systems GSC Isolatorbokshandsker
AL Glove Systems GSC Isolatorbokshandsker
Artikelnummer. 31337514
Skift visning
Størrelse:
Medium, 8
Større, 9.5
X-Large, 11
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Størrelse | Længde (metrisk) | Tykkelse (metrisk) | Diameter (metrisk) manchet |
|---|---|---|---|---|
| 31337514 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337434 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337403 | Medium, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337466 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337485 | Medium, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337402 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337499 | Medium, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337443 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337474 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337441 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337425 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337433 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337453 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337487 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337511 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337472 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337459 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337506 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337465 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337430 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337479 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337471 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337405 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337477 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337422 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337442 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337410 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337420 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337480 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337397 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337408 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337456 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337512 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337435 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337501 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337426 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337449 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337404 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
31337514
Leverandør
AL Glove Systems
Leverandørnr.
1325069101
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
AL Glove Systems GSC Handskebokshandsker er lavet af klorsulfoneret polyethylen (CSM). Dette materiale er meget modstandsdygtigt over for virkningerne af ilt- og ozonaldring samt UV-stråling. Ud over sin gode kemiske modstandsdygtighed i kontakt med syrer og alkalier er handsken også temperaturbestandig op til 120 grader.
- Syre- og alkaliresistent
- Handsker lavet af CSM er velegnede til at arbejde med oxiderende produkter, koncentreret salpetersyre/saltsyre, ammoniak, koncentrerede alkalier og alkoholer
- UV-stabil
- God modstand, f.eks. i inertgas-svejsebokse eller UV-intensive belysningssituationer
- VHP-resistent
- Særligt egnet til isolatorer desinficeret med fordampet brintoverilte (VHP)
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Et Methanolbeskyttelsesniveau 4
- K natriumhydroxid 40% beskyttelsesniveau 6
- L Svovlsyre 96% Beskyttelsesniveau 6
- P Hydrogenperoxid 30% beskyttelsesniveau 6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE kategori III direktiv 2016/425 EF-type |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Naturlig hvid |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | CSM |
| Produkttype | Tørboks, isolatorhandsker |
| Størrelse | Større, 9.5 |
| Temperatur (engelsk) Max. | 248 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 120 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 24 mil. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Aseptiske og sterile processer, såsom farmaceutisk fremstilling, sammensætning og fyldning. |
| Til brug med (udstyr) | Tørboks, isolator, RABS |
| Greb design | Glat |
| Revisionsstandarder for fremstilling/QMS | ISO 9001:2015 |
| Emballagetype | Karton |
| Temperatur (engelsk) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Længde (engelsk) | 36 tommer |
| Længde (metrisk) | 920 mm |
| Diameter (engelsk) manchet | 10 tommer |
| Diameter (metrisk) manchet | 250 mm |
| Vis mere Vis mindre |