Få mere at vide
AL Glove Systems GSB Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 31337518
Skift visning
Størrelse:
Medium, 8
Større, 9.5
X-Large, 11
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Længde (metrisk) Tykkelse (metrisk) Diameter (metrisk) manchet
31337518 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337400 Medium, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337436 Medium, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337484 Medium, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337398 Medium, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337454 Medium, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337483 Medium, 8 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337482 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337497 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337429 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337439 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337416 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337440 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337517 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337495 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337424 Større, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337508 Større, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337461 Større, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337476 Større, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337494 Større, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337469 Større, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337473 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337396 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337407 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337486 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337493 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337419 X-Large, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337401 X-Large, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337457 X-Large, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
31337399 X-Large, 11 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337467 X-Large, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337447 X-Large, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337488 X-Large, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337462 X-Large, 11 920 mm 0.6 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Artikelnummer. 31337518 Leverandør AL Glove Systems Leverandørnr. 1230068111
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fleksibel, kemisk resistent og uigennemtrængelig over for gas.
AL Glove Systems GSB-handsker er lavet af bromo-butylgummi (BBR) med høj gasimpermeabilitet og høj modstandsdygtighed over for en bred vifte af polære kulbrinter såsom syrer, estere, ketoner og aminderivater. De er meget fleksible med høj følsomhed. GSB-handsken er klassificeret som PAH-fri.
  • Uigennemtrængelig over for gas
  • Høj modstand mod permeation af hovedsageligt ilt, nitrogen, inerte gasser osv. under produktion under inert gasatmosfære i inerte bokse til produktion af elektroniske komponenter og mikrokomponenter
Fleksibel:
  • Giver god følsomhed i håndteringen
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Høj modstandsdygtighed over for en bred vifte af kemikalier og toksiner
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Et Methanolbeskyttelsesniveau 6
  • B Acetonebeskyttelse Niveau 6
  • I Ethylacetat Beskyttelse Niveau 3
  • K natriumhydroxid 40% beskyttelsesniveau 6
  • L Svovlsyre 96% Beskyttelsesniveau 6
  • N eddikesyre 99% Beskyttelsesniveau 6
  • O Ammoniumhydroxid 25% Beskyttelsesniveau 6
  • T Formaldehyd 37% Beskyttelsesniveau 6
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE kategori III direktiv 2016/425 EF-type
Kloreret Nej
Farve Sort
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Produkttype Tørboks, isolatorhandsker
Størrelse X-Large, 11
Temperatur (engelsk) Max. 194 °F
Temperatur (metrisk) Maks 90 °C
Tykkelse (engelsk) 24 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.6 mm
Til brug med (applikation) Håndtering af følsomme eller farlige materialer i en inert eller indelukket atmosfære
Til brug med (udstyr) Tørboks, isolator, RABS
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Emballagetype Karton
Temperatur (engelsk) Min -40 °F
Temperatur (metrisk) Min. -40 °C
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 800 mm
Diameter (engelsk) manchet 12 ind.
Diameter (metrisk) manchet 300 mm