Få mere at vide
AL Glove Systems GSB Isolator Box Gloves
Artikelnummer. 31337401
Størrelse:
Large, 9.5
Medium, 8
X-Large, 11
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Artikelnummer. 31337401
Brand: AL Glove Systems 1230048111
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Flexible, chemically resistant, and impermeable to gas.
AL Glove Systems GSB gloves are made of bromo-butyl rubber (BBR) with high gas impermeability and high resistance to a wide range of polar hydrocarbons such as acids, esters, ketones, and amine derivatives. They are highly flexible with a high sensitivity. The GSB Glove is classified as PAH-free.
  • Impermeable to gas
  • High resistance to the permeation of mainly oxygen, nitrogen, inert gases, etc. during production under inert gas atmosphere in inert boxes for the production of electronic components and microcomponents
Flexible:
  • Offers good sensitivity in handling
  • Resistant to chemicals
  • High resistance to a wide range of chemicals and toxins
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • A Methanol Protection Level 6
  • B Acetone Protection Level 6
  • I Ethyl acetate Protection Level 3
  • K Sodium hydroxide 40% Protection Level 6
  • L Sulphuric acid 96% Protection Level 6
  • N Acetic acid 99% Protection Level 6
  • O Ammonium hydroxide 25% Protection Level 6
  • T Formaldehyde 37% Protection Level 6
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Category III Directive 2016/425 EC Type
Kloreret No
Farve Black
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Butyl
Produkttype Dry Box, Isolator Gloves
Størrelse X-Large, 11
Temperatur (engelsk) Max. 194°F
Temperatur (metrisk) Maks 90°C
Tykkelse (engelsk) 16 mil
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (applikation) Handling Sensitive or Hazardous Materials in an Inert or Contained Atmosphere
Til brug med (udstyr) Dry Box, Isolator, RABS
Greb design Smooth
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Emballagetype Carton
Temperatur (engelsk) Min -40°F
Temperatur (metrisk) Min. -40°C
Længde (engelsk) 32 in.
Længde (metrisk) 800 mm
Diameter (engelsk) manchet 12 In.
Diameter (metrisk) manchet 300 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.