Få mere at vide
GS967, MedChemExpress
Beskrivelse
GS967 (GS-458967) is a potent, and selective inhibitor of cardiac late sodium current (late INa ) with IC50 values of 0.13 and 0.21 μM for ventricular myocytes and isolated hearts, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GS967 |
| CAS | 1262618-39-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H7F6N3O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (144.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(C1=NN=C2C=CC(C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=CN21)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.22 |
| Formel vægt | 347.22 |
| Vis mere |