missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GS 9973, TRC

Artikelnummer. 30407975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407975 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7972501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Entospletinib
CAS 1229208-44-9
Molekylær formel C23H21N7O
Mængde 1 mg
Synonym GS 9973, 6-(1H-Indazol-6-yl)-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-Imidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
InChI formel InChI=1S/C23H21N7O/c1-2-17-14-25-28-20(17)13-16(1)21-15-30-8-7-24-23(30)22(27-21)26-18-3-5-19(6-4-18)29-9-11-31-12-10-29/h1-8,13-15H,9-12H2,(H,25,28)(H,26,27)
SMIL C1CN(CCO1)c2ccc(Nc3nc(cn4ccnc34)c5ccc6cn[nH]c6c5)cc2
IUPAC navn 6-(1H-indazol-6-yl)-N-(4-morpholin-4-ylphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
Molekylvægt (g/mol) 411.46
Formel vægt 411.1808
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.