Få mere at vide
GS-444217, MedChemExpress
Beskrivelse
GS-444217 is a potent, orally available and selective ATP-competitive inhibitor of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with an IC50 of 2.87 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GS-444217 |
| CAS | 1262041-49-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H21N7O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 15.5 mg/mL (37.67 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(C1=NC=CC(N2C=C(C3CC3)N=C2)=C1)NC4=CC=CC(C5=NN=CN5C6CC6)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.46 |
| Formel vægt | 411.46 |
| Vis mere |