missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GS 143
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18741399
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18741399 10 mg
18717068 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18741399 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5636/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

β-TrCP1 ligase inhibitor

GS 143 is a β-TrCP1 ligase inhibitor. Inhibits IκBα ubiquitination (IC50 = 5.2 μM) without affecting proteasome activity. Blocks LPS-induced expression of inflammatory cytokines in human myelomonocytic cells. Suppresses antigen-induced NFκB expression, inflammation and mucus production in airways of OVA-sensitized mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[4-[[5-(2-Fluorophenyl)-2-furanyl]methylene]-4,5-dihydro-5-oxo-3-(phenylmethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
CAS 916232-21-8
Mængde 10 mg
Mål Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Molekylær formel C28H19FN2O4
Formel vægt 466.46
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.