Få mere at vide
Novus Biologicals™ GRP 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18396789 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18396789
Brand: Novus Biologicals™ H00029094T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology
Mål GRP
Synonym galectin-related protein, GRP, MGC33751, MGC71953
Gen symbol LGALSL