Få mere at vide
Novus Biologicals™ GRP 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | GRP |
| Synonym | galectin-related protein, GRP, MGC33751, MGC71953 |
| Gen symbol | LGALSL |