Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 2.81 pg/mL |
| Assay følsomhed | 2.81-180 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produktlinje | Novus |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone. |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N |
| Vis mere |