Få mere at vide
Novacyt - Microgen Bioproducts Group F Separate Reagent
Artikelnummer. 17383201 Shop alle Novacyt Group produkter
Skift visning
Mængde:
2,5 ml
Artikelnummer. Mængde
17383201 2,5 ml
1 options
Artikelnummer. 17383201 Leverandør Novacyt - Microgen Bioproducts Leverandørnr. M47FCE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Microgen Bioproducts Group F separate reagent
  • Allows the rapid grouping of Streptococcus A , B, C, D, F & G.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO13485 ISO9001
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
CE-mærke Yes
Clia kompleksitet Non-waived
Detekterbare analytter Streptococci (Group F) Antibodies
Format 1 Bottle (2.5 mL)
Prøvetype Bacterial Colonies
Følsomhed 0.92
Type Agglutination Slide Test
Til brug med (applikation) Detection and Identification of The Extracted Antigens
Til brug med (udstyr) Bacteriological Loops, Glass or Plastic Test Tubes, Pipette, Water Bath Set at 37°C, Sample Droppers or Pasteur Pipettes, Laboratory Timer
Inkluderer 2.5 mL
Materiale Polyethylene Dropper Bottle
Antal reaktioner 1/Test
Organisme gruppe Monera
Emballagetype Bottle in polygrip bag
Mængde 2,5 ml
Reagenstype M47F Reagent F 2.5 mL contains rabbit Strep Group F antibody-sensitised latex particles
Arter Streptococci
Specificitet 1
Målorganismeklasse Bacteria
Test tid 10 to 15 minutes