Beskrivelse
- Allows the rapid grouping of Streptococcus A , B, C, D, F & G.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO13485 ISO9001 |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| CE-mærke | Yes |
| Clia kompleksitet | Non-waived |
| Detekterbare analytter | Streptococci (Group D) Antibodies |
| Format | 1 Bottle (2.5 mL) |
| Prøvetype | Bacterial Colonies |
| Følsomhed | 0.92 |
| Type | Agglutination Slide Test |
| Til brug med (applikation) | Detection and Identification of The Extracted Antigens |
| Vis mere |