Få mere at vide
Novacyt - Microgen Bioproducts Group A Separate Reagent
Artikelnummer. 17343201 Shop alle Novacyt Group produkter
Skift visning
Mængde:
2,5 ml
Artikelnummer. Mængde
17343201 2,5 ml
1 options
Artikelnummer. 17343201 Leverandør Novacyt - Microgen Bioproducts Leverandørnr. M47ACE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Microgen Bioproducts Group A separate reagent
  • Allows the rapid grouping of Streptococcus A , B, C, D, F & G.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO13485 ISO9001
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
CE-mærke Yes
Clia kompleksitet Non-waived
Detekterbare analytter Streptococci (Group A) Antibodies
Format 1 Bottle (2.5 mL)
Prøvetype Bacterial Colonies
Følsomhed 0.92
Type Agglutination Slide Test
Til brug med (applikation) Detection and Identification of The Extracted Antigens
Til brug med (udstyr) Bacteriological Loops, Glass or Plastic Test Tubes, Pipette, Water Bath Set at 37°C, Sample Droppers or Pasteur Pipettes, Laboratory Timer
Inkluderer 2.5 mL
Materiale Polyethylene Dropper Bottle
Antal reaktioner 1/Test
Organisme gruppe Monera
Emballagetype Bottle in polygrip bag
Mængde 2,5 ml
Reagenstype M47A Reagent A 2.5 mL contains rabbit Strep Group A antibody-sensitised latex particles
Arter Streptococci
Specificitet 1
Målorganismeklasse Bacteria
Test tid 10 to 15 minutes