Få mere at vide
Digi-Sense Type-T rørstikprobe, ministik, jordet kabel
Artikelnummer. 11781339 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Analyse tid:
≥2,5 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Analyse tid Pakningsstørrelse
11781339 ≥2,5 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 11781339 Leverandør Digi-Sense Leverandørnr. 0850074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00 DKK
    432.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.70 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Jordet Type-T Pipe Plug Probe er ideel til installation, hvor pladsen er begrænset.
  • Sonden strækker sig kun 0,5 tommer ud af fittingen for en hurtig respons uden at optage meget plads.
  • Svartid: 2,5 sekunder eller mere.
  • De 0,25 tommer. NPT fitting kan modstå op til 3500 psi.
  • Glasfiberisoleret kabel ideel til langtidsinstallation i højtemperaturmiljøer.
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Analyse tid ≥2,5 sek.
Certificeringer/compliance ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C til +260 °C
Type Termoelement sonde
Til brug med (applikation) Til installation hvor pladsen er begrænset
Inkluderer 0,25 tommer NPT (M) Mini-stik, 5 fod. Kabel
Materiale Rustfrit stål
Temperatur (engelsk) -328 °F til +500 °F
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 mm