Få mere at vide
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394267
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11394267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036750.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3
Fysisk form Væske
Koncentration Matrix: 2% HNO3
MDL nummer MFCD02091710
FN nummer UN3264
Mængde 100 ml
Grad Specpure