Få mere at vide
Fisherbrand™ Jord pH-elektroder
Artikelnummer. 11786348 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11786348 0 til 14 Hver
1 options
Artikelnummer. 11786348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 DKK
    568.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 351.21 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne pH-elektrode eller vedligeholdelsesfri gel med et ubrydeligt epoxylegeme er en ideel løsning til måling af vandige opløsninger i marken.
    • pH-elektrode med S7 hoved
    • pH-elektrode eller vedligeholdelsesfri gel med en ubrydelig epoxykrop
    • Til måling af vandige opløsninger i marken
Tekniske data
Konnektortyper S7
Diameter (metrisk) 12 mm
Type Felt pH
Til brug med (applikation) Til måling opløsning vand på jorden
Længde (metrisk) 120 mm
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C