Få mere at vide
Merck Slibefugekolber til vakuumfiltrering
Shop alle Merck produkter
Volumen (metrisk):
250 ml
1 l
4 l
5 l
Type:
Konisk bundkolbe
Slanger
Standard bundkolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Disse tilbehørsprodukter er designet til at erstatte dele indeholdt i Millipore glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration.
- Denne vare er en tilbehørsdel til Millipore Helglasfilterholdersæt og Millipore MilliSolve Kit.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Millipore Filterholdersæt i helt glas, Millipore MilliSolve Kit |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Standard bund |
| Type | Standard bundkolbe |
| Volumen (metrisk) | 1 l |