Få mere at vide
Merck Slibefugekolber til vakuumfiltrering
Artikelnummer. 15824176 Shop alle Merck produkter
Volumen (metrisk):
250 ml
1 L
4 L
5 L
Type:
Konisk bundkolbe
Slanger
Standard bundkolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15824176
Brand: Merck XX1614705
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
  • Disse tilbehørsprodukter er designet til at erstatte dele indeholdt i Millipore glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration.
  • Denne vare er en tilbehørsdel til Millipore Helglasfilterholdersæt og Millipore MilliSolve Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Millipore Filterholdersæt i helt glas, Millipore MilliSolve Kit
Materiale Borosilikatglas
Form Konisk bund
Type Konisk bundkolbe
Volumen (metrisk) 1 L