Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroskopobjektglas med slebne kanter
Artikelnummer. 12383118 Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
0,8 til 1 mm
1 til 1,2 mm
1,2 til 1,5 mm
Frostet:
Ikke frostet
Twin Frosted
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12383118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indpakket i cellofan for forbedret renlighed. Disse objektglas med slebne kanter er vaskede og polerede objektglas med 90° slebet kant.
  • Glas 76 mm x 26 mm
  • Fås i helt klart glas eller matteret i den ene ende
  • Slib på alle fire kanter
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Kanter 90° , Jord
Frostet Ikke frostet
Materiale Glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 til 1,2 mm
Type Almindeligt mikroskopobjektglas
Farve Klar
Mængde 50 Pk.