Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroskopobjektglas med slebne kanter
Artikelnummer. 11562203 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
0,8 til 1 mm
1 til 1,2 mm
1,2 til 1,5 mm
Frostet:
Ikke frostet
Twin Frosted
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Frostet Pakningsstørrelse
11562203 0,8 til 1 mm Twin Frosted Pakke med 50
12373118 0,8 til 1 mm Ikke frostet Pakke med 50
12383118 1 til 1,2 mm Ikke frostet Pakke med 50
11572203 1 til 1,2 mm Twin Frosted Pakke med 50
12393118 1,2 til 1,5 mm Ikke frostet Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11562203
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indpakket i cellofan for forbedret renlighed. Disse objektglas med slebne kanter er vaskede og polerede objektglas med 90° slebet kant.
  • Glas 76 mm x 26 mm
  • Fås i helt klart glas eller matteret i den ene ende
  • Slib på alle fire kanter
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Kanter 90° , Jord
Frostet Twin Frosted
Materiale Glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 0,8 til 1 mm
Type Almindeligt mikroskopobjektglas
Farve Klar
Mængde 50 Pk.