Få mere at vide
Karl Hecht™ Slide kant mikroskopobjektglas med frostet ende
Artikelnummer. 15904030
Skift visning
Frostet:
Begge Ender
Artikelnummer. Frostet
15904030 Begge Ender
1 options
Artikelnummer. 15904030 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42407010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00 DKK
    43.92 DKK / Pakke med 50
    Spare 52.08 DKK
    54% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Udvalgte mikroskopobjektglas af glaskvalitet, som er forrenset og klar til brug.
  • Fås med en eller to frostede ender
  • Halvhvidt
  • CE-mærke
  • Ikke-ætsende
  • Slibede kanter 90°
  • Standard tykkelse på ca. 1 mm
  • Størrelse ca. 76 x 26 mm
  • 50/kasse, 5000,-/karton
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
nr. pr. sag 5000/karton
nr. pr. pakke 50/kasse
Kanter 90° , Jord
Frostet Begge Ender
Materiale Glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Farve Klarhed
Certificeringer/compliance CE
Til brug med (applikation) Mikroskopi, farvning
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm