Få mere at vide
GRO-blanding 982 2000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314827
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314827 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314827 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000982ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane
CAS 124-18-5, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Analyt- eller komponentnavne n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 2000 μg/mL∣n-Heptane 2000 μg/mL∣n-Hexane 2000 μg/mL∣n-Nonane 2000 μg/mL∣n-Octane 2000 μg/mL