Få mere at vide
Griseofulvin, TRC
Artikelnummer. 30400963
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30400963 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30400963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG78750050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Griseofulvine
CAS 126-07-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H17 Cl O6
Mængde 50 g
Synonym Griseofulvin, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S,6'R)-, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S-trans)-, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'β-methyl- (8CI), (1'S,6'R)-7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, (+)-Griseofulvin, 7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'β-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Amudane, Curling factor, Fulcin, Fulvicin, Fulvicin Bolus, Fulvicin P/G, Fulvicin U/F, Fulvidex, Fulvina, Fulvinil, Fulvistatin, Gricin, Grifulin, Grifulvin, Grifulvin V, Gris-PEG, Grisactin, Grisefulin, (+)-, Griseovin, Grisofulvin, Grisovin, Grisovin FP, Grysio, Idifulvin, Lamoryl, Likuden, Neo-Fulcin, Polygris, Poncyl, Poncyl FP, Spirofulvin, Sporostatin, Xuanjing
InChI formel InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMIL COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC navn (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ene]-1',3-dione
Molekylvægt (g/mol) 352.77
Formel vægt 352.0714
Procent renhed >95