Få mere at vide
Griseofulvin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16499877 5 g
1 options
Artikelnummer. 16499877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17583
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Griseofulvin(Gris-PEG; Grifulvin) is a spirocyclic fungal natural product used in treatment of fungal dermatophytes; Antifungal drug.
Griseofulvin(Gris-PEG
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Griseofulvin
Fysisk form Solid
CAS 126-07-8
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H17ClO6
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (94.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[C@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C13
Molekylvægt (g/mol) 352.77
Formel vægt 352.77
Procent renhed 98.71%