Få mere at vide
Griseofulvin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458287
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458287 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458287 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0582.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Griseofulvine
CAS 126-07-8
Analyt- eller komponentnavne Griseofulvine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 Cl O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Griseofulvin
InChI formel InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC navn (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ene]-1',3-dione
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 352.77
Mængde 10 mg
Formel vægt 352,0714 g/mol