Få mere at vide
Griseofulvin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Griseofulvin-d3 |
| CAS | 1279033-22-5 |
| Molekylær formel | C17 D3 H14 Cl O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1'S,6'R)-7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-d3-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Amudane-d3, Fulcin-d3, Grisovi-d3, (+)-Griseofulvin-d3, Spirofulvin-d3, Sporostatin-d3, Xuanjing-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17-/m1/s1/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O |
| IUPAC navn | (2R,5'R)-7-chloro-4,6-dimethoxy-5'-methyl-3'-(trideuteriomethoxy)spiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ene]-1',3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.785 |
| Formel vægt | 355.09 |