missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Griseofulvin-d3, TRC

Artikelnummer. 30406057
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30406057 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30406057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7875032.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Griseofulvin-d3
CAS 1279033-22-5
Molekylær formel C17 D3 H14 Cl O6
Mængde 2.5 mg
Synonym (1'S,6'R)-7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-d3-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Amudane-d3, Fulcin-d3, Grisovi-d3, (+)-Griseofulvin-d3, Spirofulvin-d3, Sporostatin-d3, Xuanjing-d3
InChI formel InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17-/m1/s1/i4D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC navn (2R,5'R)-7-chloro-4,6-dimethoxy-5'-methyl-3'-(trideuteriomethoxy)spiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ene]-1',3-dione
Molekylvægt (g/mol) 355.785
Formel vægt 355.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.