Få mere at vide
(+)-Griseofulvin, 97%
Artikelnummer. 11485527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485527 5 g 5g
11495527 25 g 25g
11405537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23521.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 126-07-8 | C17H17ClO6 | 352,767 g/mol
Griseofulvin er et svampedræbende lægemiddel. Det bruges både til dyr og mennesker til behandling af ringorminfektioner i hud og negle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Griseofulvin er et svampedræbende lægemiddel. Det bruges både til dyr og mennesker til behandling af ringorminfektioner i hud og negle.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid, ethanol, methanol, chloroform, DMSO, tetrachlorethan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-07-8
Molekylær formel C17H17ClO6
Molekylvægt (g/mol) 352.767
MDL nummer MFCD00082343
InChI nøgle DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Synonym griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
PubChem CID 441140
ChEBI CHEBI:27779
IUPAC navn (2S,5'R)-7-chlor-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-en]-1',3-dion
SMIL CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Griseofulvin
Smeltepunkt 218°C to 220°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 95226
Merck Index 14,4549
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl formamide,ethanol,methanol,chloroform,DMSO,tetrachloroethane. Insoluble in water.
Formel vægt 352.77
Procent renhed 97%