Få mere at vide
Griseofulvin-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Griseofulvin-13C,d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1/i2+1D3 |
| Formel vægt | 356.0936 |