Få mere at vide
Griseofulvin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327371
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30327371 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30327371 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV14056500AL100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Griseofulvine
CAS 126-07-8
Analyt- eller komponentnavne Griseofulvine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C17 H17 Cl O6
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Griseofulvin
InChI formel InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMIL COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC navn (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ene]-1',3-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 352.77
Mængde 5 ml
Formel vægt 352,0714 g/mol