Få mere at vide
Griseofulvic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Griseofulvic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO6/c1-7-4-8(18)5-11(19)16(7)15(20)12-9(21-2)6-10(22-3)13(17)14(12)23-16/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t7-,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 338.0557 |