Få mere at vide
Notrax Griber Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Lag med bølgeformet ribmønster i længderetningen
Artikelnummer. 17772098
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17772098 150 x 91 cm
17752098 91 x 60 cm
17792088 1830 x 60 cm
17712098 1830 x 91 cm
17732098 1830 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17772098 Leverandør Notrax Leverandørnr. 413S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.50 DKK
    952.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 149.91 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Notrax Griber Sof-Tred™ - Enestående arbejdskomfort på grund af 12,7 mm tykt specielt formuleret sammensætning. Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl.
  • Korrugeret ribmønster på langs for sikkert fodfæste
  • Enestående arbejdskomfort på grund af 127 mm tyk specialformuleret forbindelse
  • Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl
  • Fås med gule kanter langs siderne i overensstemmelse med OSHA-kode 1910-144
  • Alle 4 sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 150 x 91 cm
Farve Grå
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm