Få mere at vide
Microspec™ Grip Seal poser
Artikelnummer. 16675482
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2 x 9 tommer.
3 x 7,5 tommer.
6 x 9 tommer.
7,5 x 7,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
16675482 6 x 9 tommer. -
16655482 2 x 9 tommer. Pakke med 1000
16665482 3 x 7,5 tommer. -
16685482 7,5 x 7,5 tommer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16675482 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. W7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 DKK
    375.31 DKK / Pakke med 1000
    Spare 45.69 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Pakke med 1000 Grip Seal-poser
  • Grip Seal Bag
  • Steril
  • Pakke med 1000 stk
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Prøvetransport
Sterilitet Steril
Filmbeskrivelse LDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 100
Steriliseringsmetode EtO
Dimensioner (L x B) 6 x 9 tommer.