Få mere at vide
Microspec™ Grip Seal poser
Pakke med 1000 Grip Seal-poser
Brand:  Microspec™ W6
379.78 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16665482
  • 390.00 DKK / Pakke med 1000
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Grip Seal Bag
  • Steril
  • Pakke med 1000 stk
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Prøvetransport
LDPE
100
3 x 7,5 tommer.
Engangsbrug
Steril
1000
EtO
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2524143 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 KatalognummerW6
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Microspec™ Grip Seal poser > 3 x 7,5 tommer.