Få mere at vide
Microspec™ Grip Seal poser
Artikelnummer. 16655482
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2 x 9 tommer.
3 x 7,5 tommer.
6 x 9 tommer.
7,5 x 7,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
16655482 2 x 9 tommer. Pakke med 1000
16665482 3 x 7,5 tommer. -
16675482 6 x 9 tommer. -
16685482 7,5 x 7,5 tommer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16655482 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. W5
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakke med 1000 Grip Seal-poser
  • Grip Seal Bag
  • Steril
  • Pakke med 1000 stk
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Prøvetransport
Sterilitet Steril
Filmbeskrivelse LDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 100
Steriliseringsmetode EtO
Dimensioner (L x B) 2 x 9 tommer.