Få mere at vide
Honeywell™ GRIP latexhandsker
Beskrivelse
- Naturlatex coated handske på bomuldsjersey base
- Krøllet efterbehandling
- Strikket håndled
- Bomulden absorberer sved og giver dermed større komfort
- Den ventilerede ryg forbedrer handskens åndbarhed
- Handskens krøllede latexbelægning giver modstand mod slid og perforering samt et fremragende greb
- Naturlatex giver fremragende fleksibilitet, synonymt med fingerfærdighed og komfort
- Det giver også god slid- og rivebestandighed
- Dens crepe-finish hjælper brugeren med at forstå glatte dele
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420-2003 Grundstandard, EN 388-2016 Mekaniske risici |
| Belægningsmateriale | Latex |
| Udvendig finish | Crinkle |
| Materiale | Bomuld |
| Størrelse | 10 |
| Længde (metrisk) | 26 cm |