Description
- Til brug ved kontakt med plastik anbefales det ikke.
- Sættet inkluderer slaginstrumenter i rustfrit stål, midtercylinder i rustfrit stål, to endepropper og en pakke med 10 O-ringe.
- Prøveslibekapacitet på 0,1 gram - 5,0 gram.
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Frysemøller |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 0,5 g |