Få mere at vide
SPEX™ SamplePrep Slibning af tilbehørspakker til hætteglas
Artikelnummer. p-4422562 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 13476148
Brand: SPEX™ SamplePrep 6870L
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Indeholder alt nødvendigt for at køre små/mellemstore/store slibehætteglas i LargeFreezer/Mill™
  • Lukket slibehætteglas forhindrer krydskontaminering.
  • Fremragende til slibning af væv, frø, polymerer, lægemidler og tekstiler.
  • Kompatibel med slibehætteglassæt 61043-09 og 61043-11.
  • Kompatibel med Freezer/Mill™ kryogene kværne 04500-39 til -42, 04577-77 og 04577-92 til -94.
Tekniske data
Produkttype Slibesæt
Til brug med (udstyr) SamplePrep™ Slibehætteglas, hætteglassæt
Inkluderer 1 hætteglasudtrækker/-åbner (04576-38) og hætteglasstativ (04576-39)
Størrelse Større