Få mere at vide
SPEX™ SamplePrep Slibning af tilbehørspakker til hætteglas
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Lukket slibehætteglas forhindrer krydskontaminering.
- Fremragende til slibning af væv, frø, polymerer, lægemidler og tekstiler.
- Kompatibel med slibehætteglassæt 61043-09 og 61043-11.
- Kompatibel med Freezer/Mill™ kryogene kværne 04500-39 til -42, 04577-77 og 04577-92 til -94.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibesæt |
| Til brug med (udstyr) | SamplePrep™ Slibehætteglas, hætteglassæt |
| Inkluderer | 1 hætteglasudtrækker/-åbner (04576-38) og hætteglasstativ (04576-39) |
| Størrelse | Større |