Få mere at vide
Kinematica™ Blandetilbehør i rustfrit stål til MB 800 Laboratorieblander
Artikelnummer. 11999058 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11999058 4000 ml Hver
11989058 2000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11999058 Leverandør Kinematica™ Leverandørnr. 36050055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9203.25 DKK
    8833.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 369.47 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Blandebeslag til MB 800 består af rustfrit stål, pakning og klingehoved samt låg med åbning for materialetilsætning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4000 ml
Bladmateriale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) MB 800