Få mere at vide
Kinematica™ Blandetilbehør i rustfrit stål til MB 800 Laboratorieblander
Artikelnummer. 11989058 Shop alle Kinematica produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11989058
Brand: Kinematica™ 36050050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blandebeslag til MB 800 består af rustfrit stål, pakning og klingehoved samt låg med åbning for materialetilsætning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Bladmateriale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) MB 800