Få mere at vide
Retsch™ Slibekrukke
Artikelnummer. p-7161050 Shop alle Retsch produkter
Materiale:
Hærdet stål
Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15855301
Brand: Retsch™ 01.462.0330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Retsch™ Grinding Jar, når den bruges sammen med CryoMill, afkøles konstant med flydende nitrogen fra det integrerede kølesystem før og under formalingsprocessen.
  • Skruetop
  • For bekvem lækagesikker drift
  • Konstrueret af rustfrit stål eller hærdet stål
  • Udfører radiale svingninger i vandret position
Tekniske data
Produkttype Slibekrukke
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Til brug med (udstyr) CryoMill
Materiale Hærdet stål