Läs mer
SPEX Certiprep™ Slibecylinder Geno/Grinder Keramisk
Produktkod. 15350432 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensioner (L x B):
3/8 x 7/8 in. (9 x 22 mm)
5/32 x 5/16 tommer. (4 x 8 mm)
Förpackningsstorlek
Pakke med 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15350432
missing translation for 'mfr': SPEX Certiprep™ 2185
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Nyttig til at blande prøver til ekstraktionsmetoder såsom pesticidresteranalyse eller udvinding af olie fra fisk og skaldyr.
  • Kemisk inert
  • Vinkelskåret ende hjælper med at skære prøvematrixen og sikre god homogenisering og maksimere ekstraktionshastigheder
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 eller 15 ml
Dimensioner (L x B) 5/32 x 5/16 tommer. (4 x 8 mm)
Til brug med (applikation) Der bruges to cylindre pr. prøvehætteglas
Emballagemængde 100,-/pose
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.