Få mere at vide
SPEX Certiprep™ Slibecylinder Geno/Grinder Keramisk
Artikelnummer. 12809055 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Dimensioner (L x B):
3/8 x 7/8 in. (9 x 22 mm)
5/32 x 5/16 tommer. (4 x 8 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12809055
Brand: SPEX Certiprep™ 2183
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Nyttig til at blande prøver til ekstraktionsmetoder såsom pesticidresteranalyse eller udvinding af olie fra fisk og skaldyr.
  • Kemisk inert
  • Vinkelskåret ende hjælper med at skære prøvematrixen og sikre god homogenisering og maksimere ekstraktionshastigheder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Dimensioner (L x B) 3/8 x 7/8 in. (9 x 22 mm)
Til brug med (applikation) Der bruges to cylindre pr. prøvehætteglas
Emballagemængde 100,-/pose