Få mere at vide
IKA™ Slibekamre
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibekammer |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Til brug med (udstyr) | Kompatibel med A11 basic analytisk mølle |
| Materiale | Polycarbonat |
| Materiale (sekundær) | Indløb i rustfrit stål |
| Model- | A11.4 |