Få mere at vide
IKA™ Slibekamre
Artikelnummer. 10021081 Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10021081
Brand: IKA™ 0002904100
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Slibekammer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Til brug med (udstyr) Kompatibel med A11 basic analytisk mølle
Materiale Polycarbonat
Materiale (sekundær) Indløb i rustfrit stål
Model- A11.4