Få mere at vide
Grifolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Grifolin |
| CAS | 6903-07-7 |
| Molekylær formel | C22H32O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (E,E)- 5-Methyl-2-(3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)-resorcinol, 5-Methyl-2-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl]-1,3-benzenediol, (E,E)-5-Methyl-2-(3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)-1,3-benzenediol; 5-Methyl-2-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl]-1,3-benzenediol; |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O2/c1-16(2)8-6-9-17(3)10-7-11-18(4)12-13-20-21(23)14-19(5)15-22(20)24/h8,10,12,14-15,23-24H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b17-10+,18-12+ |
| SMIL | CC(=CCCC(=CCCC(=CCc1c(O)cc(C)cc1O)C)C)C |
| IUPAC navn | 5-methyl-2-(3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl)benzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.49 |
| Formel vægt | 328.2402 |