missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Grifolic Acid, TRC

Artikelnummer. 17964635
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964635 5 mg
17912085 1 mg
17900635 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17964635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7865005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80557-12-6
Molekylær formel C23 H32 O4
Molekylvægt (g/mol) 372.4978
Synonym 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl]benzoic Acid, (E,E)-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-(3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)benzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl]benzoic Acid, Ilicicolinic Acid B
IUPAC navn 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]benzoic acid
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\Cc1c(O)cc(C)c(C(=O)O)c1O)\C)\C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Grifolic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32O4/c1-15(2)8-6-9-16(3)10-7-11-17(4)12-13-19-20(24)14-18(5)21(22(19)25)23(26)27/h8,10,12,14,24-25H,6-7,9,11,13H2,1-5H3,(H,26,27)/b16-10+,17-12+
Formel vægt 372.2301
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.