Få mere at vide
Grifolic acid, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18035442
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18035442 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18035442 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4581/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Selective partial FFA4 (GPR120) agonist
Selective partial FFA4 (GPR120) agonist. Induces ERK and [Ca2+]i responses in cells expressing GPR120, but not those expressing GPR40.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Grifolic acid
CAS 80557-12-6
Molekylær formel C23H32O4
Mængde 1 mg
Synonym grifolic acid, ilicicolinic acid b, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl benzoic acid, d0e9ay, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecat rien-1-yl benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl-benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl
InChI nøgle QPIZDZGIXDKCRC-JTCWOHKRSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)O)CC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C)O
IUPAC navn 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 372.505
PubChem CID 9976563
Formel vægt 372.5
Procent renhed >98%