Få mere at vide
Vitlab™ Griffin Beaker
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Krystalklare gennemsigtige graduerede bægre
- Til autoklavering anbefales modeller med hævede gradueringer
- For at bevare mærker, rengør ved højst 60 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Krystalklar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 47 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Mængde | 6 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 7056 |
| Vis mere |